Learn More
Corning™ LSE Vortexschüttler
Die Corning&trade LSE&trade Vortexmischer mit variabler Drehzahl ermöglichen Laboren ein schnelles, effizientes Mischen mit minimaler Vibration.
238.63 CHF
Spezifikation
Drehzahlbereich | 0 bis 3400 U/min |
---|---|
Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
Abmessungen (L x B x H) | 14 x 16 x 13 cm |
Enthält | Standardröhrchenkopf |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10009399
|
Corning™
6776 |
EU-Stecker | 6776 |
238.63 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Variable Geschwindigkeit für sanftes bis kräftiges Mischen
- Optimiertes Gegengewicht für minimale Vibrationen
- Leicht und tragbar
- Mit Becherkopf für alle Standard-Mikroröhrchen und Zentrifugenröhrchen
- Optionale Zubehörköpfe für das Mischen einer Vielzahl von Röhrchen und Platten
- Touch- und kontinuierlicher Mixed-Mode
Spezifikation
0 bis 3400 U/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
14 x 16 x 13 cm | |
Standardröhrchenkopf |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ LSE Vortexschüttler