Learn More
Corning™ LSE Vortexschüttler
Die Corning&trade LSE&trade Vortexmischer mit variabler Drehzahl ermöglichen Laboren ein schnelles, effizientes Mischen mit minimaler Vibration.
Marke: Corning™ 6776
226.70 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Variable Geschwindigkeit für sanftes bis kräftiges Mischen
- Optimiertes Gegengewicht für minimale Vibrationen
- Leicht und tragbar
- Mit Becherkopf für alle Standard-Mikroröhrchen und Zentrifugenröhrchen
- Optionale Zubehörköpfe für das Mischen einer Vielzahl von Röhrchen und Platten
- Touch- und kontinuierlicher Mixed-Mode
Spezifikation
0 bis 3400 U/min | |
EU-Stecker | |
6776 |
230 V, 50/60 Hz | |
14 x 16 x 13 cm | |
Standardröhrchenkopf |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ LSE Vortexschüttler > EU-Stecker
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur