Learn More
Corning™ LSE Digitaler Mikrotiterplattenschüttler
Große Kapazität – Verarbeitung von bis zu 4 Mikrotiterplatten
Marke:  Corning™ 6781-4
859.45 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10713042
  • 1058.54 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Corning LSE digitale Mikrotiterplatten-Schüttler verfügt über eine digitale Steuerung von Schüttelgeschwindigkeit und Laufzeit.Ein einziger Regler wird zum Einstellen der Parameter verwendet, und die Werte werden auf einer großen 3-stelligen Anzeige angezeigt.Ein stabiler Sockel umschließt den Motor und sorgt für einen leisen, vibrationsfreien Betrieb.
Die mitgelieferte Edelstahlplattform bietet Platz für bis zu 4 Mikrotiterplatten (Standard- oder tiefe Wells), und der Schüttler ist für den Einsatz in temperaturkontrollierten Umgebungen von 4 °C bis 65 °C geeignet.
  • Große Kapazität – Verarbeitung von bis zu 4 Mikrotiterplatten
  • 3 mm-Orbit für Resuspendierung, Homogenisierung oder Vortexen
  • Große Digitalanzeige mit einem Drehknopf zur Steuerung von Geschwindigkeit und Zeit
  • Geeignet für den Einsatz in Kühlräumen oder Inkubatoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6781-4
Name des Produkts
Corning™ LSE Digitaler Mikrotiterplattenschüttler > Modell:6781-4