Learn More
BD CBA Maus Th1/Th2/Th17 Zytokin-Kit
Optimiert für die Analyse physiologisch relevanter Konzentrationen (pg/ml-Spiegel) spezifischer Zytokin-Proteine in Gewebekulturüberständen und Serumproben
Marke:  BD 560485
3012.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15577135
  • 3015.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Reagenzien für die Erfassung und den Nachweis von IL-2, IL-4, IL-6, IFN-γ, TNF, IL-17A und IL-10; Waschpuffer; Assay-Verdünnungsmittel; Cytometer-Einrichtugnsreagenzien
Beschreibung
Beschreibung
BD CBA-Assays bieten eine Methode zur Erfassung eines löslichen Analyten oder von Sets von Analyten mit Beads bekannter Größe und Fluoreszenz, wodurch Analyte mit Durchflusszytometrie nachgewiesen werden können.
  • Kann zur quantitativen Messung von Interleukin-2 (IL-2), Interleukin-4 (IL-4), Interleukin-6 (IL-6), Interferon-γ (IFN-γ), Tumor-Nekrose-Faktor (TNF) Interleukin-17A (IL-17A) und Interleukin-10 (IL-10)-Proteinkonzentrationen in einer einzelnen Probe verwendet werden
  • Liefert ausreichend Reagenzien für 80 Tests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IL-2, IL-4, IL-6, IFN-g, TNF, IL-17A und IL-10
Zur Analyse physiologisch relevanter Konzentrationen (pg/ml-Spiegel) spezifischer Zytokin-Proteine in Gewebekulturüberständen und Serumproben
80 Tests
2 °C bis 8 °C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
BD CBA Maus Th1/Th2/Th17 Zytokin-Kit > 1 Kit (80 Tests)
Nur für Forschungszwecke.