Learn More
Corning™ LSE™ Tisch-Schüttel-Inkubatoren mit Plattform
Der Corning Schüttel-Inkubator für Labortische verfügt über einen niedrigen Drehpunkt, der Platz sparende Abmessungen bietet, um auf den Labortisch und unter die Regale zu passen.
3650.00 CHF
Spezifikation
Orbit | 19 mm |
---|---|
Drehzahlbereich | 20 bis 300 U/min |
Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur +5 ° bis 70 °C |
Produkttyp | Inkubator |
Temperaturgenauigkeit | Temperatur: ±0,5°C |
Includes: Software package, which provides option of saving data to external computer or monitoring rpm and temperature throughout runs
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16299601
|
Corning™
6791 |
230 V, 50/60 Hz, EU-Stecker |
3650.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Temperaturgleichmäßigkeit
- Großer Sichtbereich für die ungestörte Überwachung von Proben
- Großes Betriebstemperaturbereich
- Mehrere Stellmöglichkeiten
- Präzisions-Schüttelmechanismus
Spezifikation
19 mm | |
Umgebungstemperatur +5 ° bis 70 °C | |
Temperatur: ±0,5°C | |
53 cm | |
15,7 in. | |
37 cm | |
19,5 kg | |
1 Min. bis 99 Std., Dauerbetrieb |
20 bis 300 U/min | |
Inkubator | |
20,8 in. | |
30 x 30 cm (11,8 x 11,8 in.) | |
40 cm | |
43 lb. | |
Benchtop |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ LSE™ Tisch-Schüttel-Inkubatoren mit Plattform