Learn More
Fisherbrand™ Flüssiggas-Mekerbrenner mit Tétine-Anschluss
Bietet eine extrem starke Flammenleistung für intensive Nutzung.
208.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Industriebrenner, Meker |
---|---|
Höhe (metrisch) | 180 mm |
Enthält | Tétine-Verbinder |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Produktcode | Marke | Gastyp | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gastyp | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11739806
|
Fisherbrand™
4101/52 |
Erdgas, Methan | Verbrauch 188 l/h |
208.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11759806
|
Fisherbrand™
4101/51 |
Butan, Propan, Flüssiggas | Verbraucht 240 l/h |
208.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Breite und gleichmäßige Flamme
- Ausgezeichnete Heizleistung
- Seitlicher Haltegriff
- Brenneröffnung 43 mm breit, 180 mm hoch
- Flammengröße einstellbar mit 4 austauschbaren Düsen
- Hergestellt aus vernickeltem Messing
- Oberseite des Brenners mit perforiertem Stahlkopf, der mehrere kleine, aber sehr heiße Flammen abgibt
Spezifikation
Industriebrenner, Meker | |
180 mm | |
Tétine-Verbinder | |
Je 1 |