Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen mit flachem Profil und flachen Kappen
Steigern Sie die Effizienz von Reaktionen mit diesen Streifenröhrchen mit niedrigem Profil für den Einsatz bei PCR- und qPCR-Anwendungen.
267.00 CHF - 433.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Farbe Farblos
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,1 mL
Volumen (metrisch) 0,15 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10374463
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
AB0773
8 Streifen Farblos
267.00 CHF
120 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10610754
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
AB0776
Röhrchen mit flachem Profil und flacher Kappe Naturfarben
433.00 CHF
250 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Röhrchen mit niedrigem Profil sind ideal für Anwendungen, die geringe Reaktionsvolumina erfordern und mit 0,2 ml-Cyclerblöcken kompatibel sind.
Durch das niedrige Profil dieser Thermo Scientific Röhrchenstreifen verringert sich der „Totraum“ zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe. Dadurch werden Kondensationen an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was eine Reduzierung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Thermo Scientific Produkte mit niedrigem Profil werden insbesondere für Reaktionsvolumen kleiner als 20 µl empfohlen.
Besondere Leistungsmerkmale:
  • Geeignet für Thermocycler-Blöcke mit 0,2 ml
  • Maximale Röhrchenkapazität von 150 µl mit Kappe
  • Niedriges Profil für weniger Platzverlust und höhere PCR-Effizienz
  • Beschriftete A–H-Endlaschen
  • Ultratransparente Kappen sind ideal für qPCR
Anwendungen:
PCR, qPCR und Echtzeit-PCR
Zertifizierungen:
Zertifiziert frei von humaner DNA, RNase und DNase.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei
0,1 mL
Thermocycler
Flaches Profil
Farblos
0,15 mL
Polypropylen
Flache Kappen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Röhrchen mit flachem Profil und flachen Kappen