Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen mit flachem Profil und flachen Kappen
Steigern Sie die Effizienz von Reaktionen mit diesen Streifenröhrchen mit niedrigem Profil für den Einsatz bei PCR- und qPCR-Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ AB0773
118.68 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
122.82 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10374463
  • 267.00 CHF / 120 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Röhrchen mit niedrigem Profil sind ideal für Anwendungen, die geringe Reaktionsvolumina erfordern und mit 0,2 ml-Cyclerblöcken kompatibel sind.
Durch das niedrige Profil dieser Thermo Scientific Röhrchenstreifen verringert sich der „Totraum“ zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe. Dadurch werden Kondensationen an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was eine Reduzierung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Thermo Scientific Produkte mit niedrigem Profil werden insbesondere für Reaktionsvolumen kleiner als 20 µl empfohlen.
Besondere Leistungsmerkmale:
  • Geeignet für Thermocycler-Blöcke mit 0,2 ml
  • Maximale Röhrchenkapazität von 150 µl mit Kappe
  • Niedriges Profil für weniger Platzverlust und höhere PCR-Effizienz
  • Beschriftete A–H-Endlaschen
  • Ultratransparente Kappen sind ideal für qPCR
Anwendungen:
PCR, qPCR und Echtzeit-PCR
Zertifizierungen:
Zertifiziert frei von humaner DNA, RNase und DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei
0,1 mL
120 strips
Polypropylen
Flache Kappen
8 Streifen
Farblos
0,15 mL
Thermocycler
Flaches Profil
120 Streifenröhrchen und Kappen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Röhrchen mit flachem Profil und flachen Kappen > Streifen mit 8 Stück; natur; mit flachen Kappen; 10 Packungen mit 12 Stück