Learn More
Lovibond™ Pulverpakete™ für freies Chlor
Vorgemessene DPD-Reagenzien in Einzeldosis zur Prüfung der Wasserqualität
24.30 CHF - 437.58 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | US EPA |
---|---|
Format | Pulver |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern |
Zur Verwendung mit (Geräte) | SC450 Kolorimeter und Aqua Comparator™ Test-Kits, Hach™ Instrumente und Test-Kits, Spektrophotometer |
Typ | DPD-freie Chlor-Reagenz |
Produktcode | Marke | Menge | Bereich | Volumen (angloamerikanisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Bereich | Volumen (angloamerikanisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15381645
|
Lovibond™
530090 |
100/Packung | 0 bis 3.5 mg/l | 0,16 oz. | 5 mL |
24.30 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15311655
|
Lovibond™
530103 |
1000 Packung | 0 bis 2 mg/l | 0.33 oz. | 10 mL |
191.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11789029
|
Lovibond™
530103 |
1000 Packung | 0 bis 2 mg/l | 0.33 oz. | 10 mL | N/A | ||||||
11708999
|
Lovibond™
530100 |
100/Packung | 0 bis 2 mg/l | 0.33 oz. | 10 mL | N/A | ||||||
10426303
|
Lovibond™
530100 |
100/Packung | 0 bis 2 mg/l | 0.33 oz. | 10 mL |
24.35 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15301655
|
Lovibond™
530093 |
1000 Packung | 0 bis 3.5 mg/l | 0,16 oz. | 5 mL |
143.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15321655
|
Lovibond™
530110 |
100/Packung | 0 bis 5 mg/l | 0.84 oz. | 25 mL |
26.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Vorgemessene DPD-Reagenzien in Einzeldosis zur Prüfung der Wasserqualität
- Für die Verwendung in SC450™-Kolorimetern und Aqua Comparator™-Testkits
- Auch geeignet für den Einsatz in Hach™-Geräten und -Testkits
- Leicht zu öffnende, versiegelte Folienpakete verhindern Kreuzkontaminationen
- Erhältlich für 5, 10 und 25 ml-Probengrößen
- Verlängerte Haltbarkeit von bis zu 5 Jahren
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Compliance
US EPA-anerkannte DPD-Methode
Spezifikation
US EPA | |
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern | |
DPD-freie Chlor-Reagenz |
Pulver | |
SC450 Kolorimeter und Aqua Comparator™ Test-Kits, Hach™ Instrumente und Test-Kits, Spektrophotometer |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 5 Jahre