Learn More
Lovibond™ Pulverpakete™ für freies Chlor
Vorgemessene DPD-Reagenzien in Einzeldosis zur Prüfung der Wasserqualität
Marke: Lovibond™ 530103
Beschreibung
Vorgemessene DPD-Reagenzien in Einzeldosis zur Prüfung der Wasserqualität
- Für die Verwendung in SC450™-Kolorimetern und Aqua Comparator™-Testkits
- Auch geeignet für den Einsatz in Hach™-Geräten und -Testkits
- Leicht zu öffnende, versiegelte Folienpakete verhindern Kreuzkontaminationen
- Erhältlich für 5, 10 und 25 ml-Probengrößen
- Verlängerte Haltbarkeit von bis zu 5 Jahren
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Compliance
US EPA-anerkannte DPD-Methode
Spezifikation
US EPA | |
Pulver | |
SC450 Kolorimeter und Aqua Comparator™ Test-Kits, Hach™ Instrumente und Test-Kits, Spektrophotometer | |
0 bis 2 mg/l | |
0.33 oz. |
10 mL | |
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern | |
1000 Packung | |
DPD-freie Chlor-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.