Allgemeine Beschreibung
Lovastatin ist eine Verbindung, die Cholesterin in vivo und in vitro senken kann, indem sie die HMG-CoA-Reduktase hemmt, ein Enzym zur Begrenzung der Rate der Cholesterinsynthese
Anwendungen
• Blockiert das Ionenprodukt von Mevalonat, eine entscheidende Verbindung bei der Produktion von Cholesterin und Isoprenoiden
•Kann die zelluläre Resistenz gegen Krebsmedikamente wie Doxorubicin erhöhen • Kann Apoptose in Myelomzellen induzieren
•Kann zum Stillstand des Zellzyklus in der Phase G1 und G2/M führen
• Blockiert zudem die Phosphorylation von Tyrosin im PDGF-Rezeptor und die Aktivierung der MAP-Kinase durch PDGF
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lovastatin |
Schmelzpunkt | 175.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: less soluble in ethanol, soluble in chloroform and acetone |
Formelmasse | 404.54 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0458343 | Analysenzertifikat | 04/12/2023 | 458831000,458830250,458830050 |
A0392795 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 458831000,458830250,458830050 |
A0397002 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 458831000,458830250,458830050 |
A0398529 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 458831000,458830250,458830050 |
A0394795 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 458831000,458830250,458830050 |
Sicherheit und Handhabung
- Lovastatin
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.