Learn More
Lovastatin, 97%, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15499537
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lovastatin, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499537
25g
Click to view available options
Menge:
5g
25g
Artikelnummer. 15499537
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52792.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Lovastatin is a cholesterol lowering drug and competitive inhibitor of HMG-CoA reductase, a rate limiting enzyme in cholesterol synthesis. Blocks the production of mevalonate, a critical compound in the production of cholesterol and isoprenoids. It increases cellular resistance to anticancer agents such as doxorubicin and induces apoptosis in myeloma cells. It causes cell cycle arrest in G1 and G2/M phases.
Solubility
Soluble in DMSO (10 mg/ml), ethanol (10 mg/ml), methanol, chloroform, acetone, acetonitrile, DMF, and water (0.4 µg/ml).
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75330-75-5
Summenformel C24H36O5
Molekulargewicht (g/mol) 404.55
MDL-Nummer MFCD00072164
InChI-Schlüssel PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
Synonym lovastatin, mevinolin, mevacor, monacolin k, lovalip, altoprev, lovalord, mevinacor, nergadan, 6alpha-methylcompactin
PubChem CID 53232
ChEBI CHEBI:40303
IUPAC-Name (1S,3R,7S,8S,8aR)-8-{2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl (2S)-2-methylbutanoateMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lovastatin
Menge 25g
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO (10mg/ml),ethanol (10mg/ml),methanol,chloroform,acetone,acetonitrile,DMF,and water (0.4 μg/ml).
Formelmasse 404.56
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ27I020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2023 Catalog NumberH52792.06,H52792.14
ChargennummerM30E026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52792.06,H52792.14
ChargennummerZ30B049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52792.06,H52792.14
ChargennummerZ04F052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52792.06,H52792.14
ChargennummerZ28C010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH52792.06,H52792.14
Name des Produkts
Lovastatin, 97%, Thermo Scientific™ >