Learn More
SeaKem™ GTG™ Agarose, Lonza™
Speziell für die präparative DNA-Elektrophorese entwickelt.Lonza™ SeaKem™ GTG™ Agarose ist eine Agarose mit Standard-Geliertemperatur und hoher Gelstärke, die DNA-Fragmente von mehr als 1.000 bp auflöst.
249.00 CHF - 2660.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SeaKem GTG Agarose
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11540727
Unterlagen ansehen
Lonza
50071
25 g
249.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11530727
Unterlagen ansehen
Lonza
50070
125 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11550727
Unterlagen ansehen
Lonza
50074
500 g
2660.00 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • DNA, die aus SeaKem™ GTG™ Agarose-Gelen zurückgewonnen wird, kann zuverlässig verdaut und ligiert werden
  • Umfassende Leistungstests gewährleisten die vollständige Kompatibilität mit routinemäßigen molekularbiologischen Verfahren
Spezifikation
Spezifikation
SeaKem GTG Agarose