Learn More
SeaKem™ GTG™ Agarose, Lonza™
Speziell für die präparative DNA-Elektrophorese entwickelt.Lonza™ SeaKem™ GTG™ Agarose ist eine Agarose mit Standard-Geliertemperatur und hoher Gelstärke, die DNA-Fragmente von mehr als 1.000 bp auflöst.
Marke:  Lonza 50071
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11540727
  • 249.00 CHF / 25 Gramm
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • DNA, die aus SeaKem™ GTG™ Agarose-Gelen zurückgewonnen wird, kann zuverlässig verdaut und ligiert werden
  • Umfassende Leistungstests gewährleisten die vollständige Kompatibilität mit routinemäßigen molekularbiologischen Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SeaKem GTG Agarose
25 g