Learn More
SeaKem™ GTG™ Agarose, Lonza™
Speziell für die präparative DNA-Elektrophorese entwickelt.Lonza™ SeaKem™ GTG™ Agarose ist eine Agarose mit Standard-Geliertemperatur und hoher Gelstärke, die DNA-Fragmente von mehr als 1.000 bp auflöst.
Marke:  Lonza 50070
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11530727
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • DNA, die aus SeaKem™ GTG™ Agarose-Gelen zurückgewonnen wird, kann zuverlässig verdaut und ligiert werden
  • Umfassende Leistungstests gewährleisten die vollständige Kompatibilität mit routinemäßigen molekularbiologischen Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SeaKem GTG Agarose
125 g