Learn More
Lonza™ Latitude™ Agarose-Midi-Fertiggele
Effiziente Auflösung von DNA im Bereich von 10 bp bis über 10 kb.Die Latitude™ Agarose-Midi-Fertiggele wurden für eine präzise Trennung von DNA-Fragmenten für die meisten Gelelektrophoreseanwendungen entwickelt.
476.55 CHF - 486.84 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Produkttyp | Vorgegossenes Gel |
DNase-frei | Ja |
Material | Agarose |
Menge | 8 Gele |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Wells | Trennbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Wells | Trennbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11587875
|
Lonza™
57230 |
1 % SeaKem™ LE Plus Agarose, 1X TBE, vorgefärbt mit 0,5 μg/ml Ethidiumbromid | 2 x 20-Well | 300 bp bis ≥ 8 kb |
486.84 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11547875
|
Lonza™
57220 |
1 % SeaKem™ LE Plus Agarose, 1X TBE, vorgefärbt mit 0,5 μg/ml Ethidiumbromid | 20-Well | 300 bis ≥ 8000 bp |
476.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11597875
|
Lonza™
57231 |
2% SeaKem™ LE Plus Agarose, 1X TBE, Prestained with 0.5μg/mL of Ethidium Bromide | 2 x 20-Well | 100 to ≥2000 bp |
486.84 CHF
8 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Ideal zum Überprüfen von Restriktionsverdaus und PCR-Produkten
- Auf Qualität und Leistung getestet, um jederzeit reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
- Mit Ethidiumbromid vorgefärbt
- Kompatibel mit gängigen Midi-Kammern, Mehrkanalpipetten und Mikrotiterplatten mit alternierendem Well-Abstand
Hinweis: Ethidiumbromid ist ein starkes Mutagen. Beim Öffnen von Beuteln und beim Umgang mit Gelen und Lösungen, die Ethidiumbromid enthalten, müssen Handschuhe getragen werden
Spezifikation
Durchsichtig | |
Ja | |
8 Gele | |
18 bis 26 °C | |
0,6 cm |
Vorgegossenes Gel | |
Agarose | |
Ja | |
0,23 in. | |
10 bis 12 μl |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 6 bis 12 Monate