Learn More
Lonza™ Latitude™ Agarose-Midi-Fertiggele
Effiziente Auflösung von DNA im Bereich von 10 bp bis über 10 kb.Die Latitude™ Agarose-Midi-Fertiggele wurden für eine präzise Trennung von DNA-Fragmenten für die meisten Gelelektrophoreseanwendungen entwickelt.
Marke: Lonza™ 57220
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal zum Überprüfen von Restriktionsverdaus und PCR-Produkten
- Auf Qualität und Leistung getestet, um jederzeit reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
- Mit Ethidiumbromid vorgefärbt
- Kompatibel mit gängigen Midi-Kammern, Mehrkanalpipetten und Mikrotiterplatten mit alternierendem Well-Abstand
Hinweis: Ethidiumbromid ist ein starkes Mutagen. Beim Öffnen von Beuteln und beim Umgang mit Gelen und Lösungen, die Ethidiumbromid enthalten, müssen Handschuhe getragen werden
Spezifikation
TBE | |
1% | |
Vorgegossenes Gel | |
20-Well | |
1 % SeaKem™ LE Plus Agarose, 1X TBE, vorgefärbt mit 0,5 μg/ml Ethidiumbromid | |
Agarose | |
Ja | |
0,23 in. | |
10 bis 12 μl |
Durchsichtig | |
Multiwell | |
300 bis ≥ 8000 bp | |
Ja | |
DNA-Trennung durch Gelelektrophorese | |
8 Gele | |
18 bis 26 °C | |
0,6 cm |