Learn More
Lonza™ IsoGel™ IEF-Platten
Vorgefertigte Agarose IEF-Platten ermöglichen eine schnelle und reproduzierbare isoelektrische Fokussierung von Proteinen bis zu 2000 kDa
872.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gelplatte |
---|---|
Trennverfahren | Isoelektrische Fokussierung |
Form | Fest |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isoelektrische Fokussierung, Antikörpertrennung und -analyse |
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11507995
|
Lonza™
56015 |
3 bis 10 |
872.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11517995
|
Lonza™
56018 |
6 bis 10,5 |
872.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12890125
|
Lonza™
56024 |
7 bis 11 |
872.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Speziell für die Antikörperanalyse entwickelt
- Jedes Gel wird für einfache Handhabung und Formstabilität auf GelBond™ Folien unterstützt
- Die Gelgröße ist mit den meisten IEF-Kammern kompatibel
- 125 x 100mm
Isoelektrische Fokussierung, Antikörpertrennung und -analyse
Bestellinformation
Zubehörpakete (Kat.-Nr. BMA56014 und BMA56010) und Blotting-Papier (BMA56007) separat erhältlich.
Spezifikation
Gelplatte | |
Isoelektrische Fokussierung | |
Fest | |
Isoelektrische Fokussierung, Antikörpertrennung und -analyse |