Learn More
Lonza™ IsoGel™ IEF-Platten
Vorgefertigte Agarose IEF-Platten ermöglichen eine schnelle und reproduzierbare isoelektrische Fokussierung von Proteinen bis zu 2000 kDa
Marke:  Lonza™ 56015
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11507995
  • 872.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Speziell für die Antikörperanalyse entwickelt
  • Jedes Gel wird für einfache Handhabung und Formstabilität auf GelBond™ Folien unterstützt
  • Die Gelgröße ist mit den meisten IEF-Kammern kompatibel
  • 125 x 100mm
Isoelektrische Fokussierung, Antikörpertrennung und -analyse
Bestellinformation
Zubehörpakete (Kat.-Nr. BMA56014 und BMA56010) und Blotting-Papier (BMA56007) separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 bis 10
Isoelektrische Fokussierung
Isoelektrische Fokussierung, Antikörpertrennung und -analyse
Gelplatte
Fest
2 bis 8 °C