Learn More
Lonza™ IsoGel™ IEF-Platten
Vorgefertigte Agarose IEF-Platten ermöglichen eine schnelle und reproduzierbare isoelektrische Fokussierung von Proteinen bis zu 2000 kDa
Marke: Lonza™ 56018
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Speziell für die Antikörperanalyse entwickelt
- Jedes Gel wird für einfache Handhabung und Formstabilität auf GelBond™ Folien unterstützt
- Die Gelgröße ist mit den meisten IEF-Kammern kompatibel
- 125 x 100mm
Isoelektrische Fokussierung, Antikörpertrennung und -analyse
Bestellinformation
Zubehörpakete (Kat.-Nr. BMA56014 und BMA56010) und Blotting-Papier (BMA56007) separat erhältlich.
Spezifikation
6 bis 10,5 | |
Isoelektrische Fokussierung | |
Isoelektrische Fokussierung, Antikörpertrennung und -analyse |
Gelplatte | |
Fest | |
2 bis 8 °C |