Learn More
Lonza™ IsoGel™ IEF-Plattenzubehör
Zubehör für vorgefertigte Agarose-IEF-PlattenBlotting-Papier und Zubehörpakete
182.00 CHF - 615.00 CHF
Spezifikation
Trennverfahren | Isoelektrische Fokussierung |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isoelektrische Fokussierung, Antikörpertrennung und -analyse |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11597985
|
Lonza™
56014 |
Zubehörpaket |
182.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11587985
|
Lonza™
56010 |
Elektrophoresezubehör, Großpackung |
615.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Blotting-Papier ist für die Verwendung mit vorgefertigten Agarose-IEF-Platten vorgesehen
- Das Zubehörpaket enthält Masken, 100 mm und 125 mm-Dochte und Blotting-Papier
- Die Zubehör-Großpackung enthält 125 mm-Dochte und Blotting-Papier
Spezifikation
Isoelektrische Fokussierung | |
Isoelektrische Fokussierung, Antikörpertrennung und -analyse |