Learn More
Lonza™ IsoGel™ IEF-Plattenzubehör
Zubehör für vorgefertigte Agarose-IEF-PlattenBlotting-Papier und Zubehörpakete
Marke:  Lonza™ 56010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11587985
  • 615.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Blotting-Papier ist für die Verwendung mit vorgefertigten Agarose-IEF-Platten vorgesehen
  • Das Zubehörpaket enthält Masken, 100 mm und 125 mm-Dochte und Blotting-Papier
  • Die Zubehör-Großpackung enthält 125 mm-Dochte und Blotting-Papier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Elektrophoresezubehör, Großpackung
Getrocknet
18 bis 26 °C
Isoelektrische Fokussierung
Isoelektrische Fokussierung, Antikörpertrennung und -analyse