Learn More
Lonza™ IsoGel™ IEF-Plattenzubehör
Zubehör für vorgefertigte Agarose-IEF-PlattenBlotting-Papier und Zubehörpakete
Marke: Lonza™ 56014
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Blotting-Papier ist für die Verwendung mit vorgefertigten Agarose-IEF-Platten vorgesehen
- Das Zubehörpaket enthält Masken, 100 mm und 125 mm-Dochte und Blotting-Papier
- Die Zubehör-Großpackung enthält 125 mm-Dochte und Blotting-Papier
Spezifikation
Zubehörpaket | |
Getrocknet | |
18 bis 26 °C |
Isoelektrische Fokussierung | |
Isoelektrische Fokussierung, Antikörpertrennung und -analyse |