Learn More
Fisherbrand™ Analysetrichter mit langem Stiel
GREENER_CHOICE
Der Polypropylenguss mit externen Rillen und Außenrippen verhindert die Dampfblasenbildung
57.30 CHF - 105.00 CHF
Spezifikation
Material Polypropylen
Winkel 58° Becken
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Stiel Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Stiel Preis Menge & Verfügbarkeit  
11987904
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
300600-0100
225 ml 17.7 cm 9.9 cm
99.70 CHF
24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11977914
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
300600-0065
50 ml 10.9 cm 6.5 cm
74.05 CHF
36 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11967914
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
300600-0055
37 mL 10,2 cm 6,1cm
64.80 CHF
36 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11987914
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
300600-0075
100 ml 14,1 cm 8cm
105.00 CHF
36 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11977904
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
300600-0090
150 ml 16,1 cm 8,8cm
82.10 CHF
24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11947914
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
300600-0035
12 ml 7,5 cm 5,2cm
57.30 CHF
36 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Polypropylen-Spritzguss mit Außenkanten und Außenrippen zur Vermeidung von Dampfblasenbildung
  • Die geriffelten Innenschrägen gewährleisten eine schnelle Filterung
  • Für Standard-Filterpapier
  • Autoklavierbar bis 120 °C (248 °F)
  • Schalenwinkel: 58°
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
58° Becken
Autoklavierbar
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Analysetrichter mit langem Stiel