Learn More
Fisherbrand™ Analysetrichter mit langem Stiel
GREENER_CHOICE
Der Polypropylenguss mit externen Rillen und Außenrippen verhindert die Dampfblasenbildung
Marke:  Fisherbrand™ 300600-0055
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11967914
  • 64.80 CHF / 36 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Polypropylen-Spritzguss mit Außenkanten und Außenrippen zur Vermeidung von Dampfblasenbildung
  • Die geriffelten Innenschrägen gewährleisten eine schnelle Filterung
  • Für Standard-Filterpapier
  • Autoklavierbar bis 120 °C (248 °F)
  • Schalenwinkel: 58°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5.5 cm
Polypropylen
58° Becken
9 cm
37 mL
10,2 cm
Autoklavierbar
6,1cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Analysetrichter mit langem Stiel > Durchmesser oben x Länge unten: 55 x 61 mm; Höhe: 102 mm; Volumen: 37 ml