Learn More
Hamilton™ SYR,1001.5TLL,500UL, L-LIFE
Langlebige Spritzen wurden für extreme Bedingungen entwickelt, die sowohl raue Chemikalien als auch abrasive Partikel umfassen.
212.00 CHF - 493.00 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11580232
|
Hamilton™
8300-25 |
250 μl |
212.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10422385
|
Hamilton™
8300-45 |
5 ml |
317.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10034194
|
Hamilton™
8250-20 |
50 μl |
236.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10094234
|
Hamilton™
8250-25 |
150 μl |
310.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10176164
|
Hamilton™
8250-15 |
25 μl |
493.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10420465
|
Hamilton™
8250-35 |
500 μl |
257.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10698025
|
Hamilton™
8250-22 |
100 μl |
261.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10748965
|
Hamilton™
8300-35 |
1 ml |
219.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Kolbenspitze aus UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Poly Ethylene), das härter als PTFE ist, um Kratzern besser zu widerstehen
- Kolbenstange aus 316 Edelstahl, der eine außergewöhnliche chemische Beständigkeit bietet
Spezifikation
Je 1 | |
Luer-Lock |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ SYR,1001.5TLL,500UL, L-LIFE