Learn More
Hamilton™ SYR,1001.5TLL,500UL, L-LIFE
Langlebige Spritzen wurden für extreme Bedingungen entwickelt, die sowohl raue Chemikalien als auch abrasive Partikel umfassen.
Marke:  Hamilton™ 8300-45
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10422385
  • 317.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
  • Kolbenspitze aus UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Poly Ethylene), das härter als PTFE ist, um Kratzern besser zu widerstehen
  • Kolbenstange aus 316 Edelstahl, der eine außergewöhnliche chemische Beständigkeit bietet
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas, PTFE, UHMWPE
Je 1
Luer-Lock
Instrumentenspritze
5 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ SYR,1001.5TLL,500UL, L-LIFE > Kapazität: 5 ml