Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
GREENER_CHOICE
LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.
177.00 CHF - 192.00 CHF
Spezifikation
Material Glass
Breite (metrisch) 1.2 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 24
Produktcode Marke Temperaturbereich (metrisch) Unterteilung Art der Immersion Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Temperaturbereich (metrisch) Unterteilung Art der Immersion Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17882988
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/825/0 + 49/503/0
-1°C to 101°C 0,2 °C Total Immersion 40.5 cm
192.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17843298
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/824/0 + 49/503/0
-1°C to 101°C 0,2 °C Teilweises Eintauchen 40.5 cm
192.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17892978
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/820/0 + 49/503/0
-1°C to 51°C 0,1 °C Teilweises Eintauchen 40.5 cm
192.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17872988
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/826/8 + 49/503/0
-10°C to +360°C 2 °C Teilweises Eintauchen 30.5 cm
180.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17832988
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/822/0 + 49/503/0
-1°C to 51°C 0,2 °C Teilweises Eintauchen 40.5 cm
191.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17802998
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/803/8 + 49/503/0
-20°C to +150°C 1 °C Teilweises Eintauchen 30.5 cm
178.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17893288
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/804/8 + 49/503/0
-10°C to +260°C 1 °C Teilweises Eintauchen 40.5 cm
179.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17833008
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/830/7 + 49/503/0
-10°C to +110°C 1 °C Total Immersion 15.5 cm
177.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17853068
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/810/9 + 49/503/0
-20°C to +110°C 0,5 °C Total Immersion 30.5 cm
177.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17843068
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/805/8 + 49/503/0
-10°C to +210°C 1 °C Teilweises Eintauchen 40.5 cm
179.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17803078
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/802/8 + 49/503/0
-20°C to +110°C 1 °C Teilweises Eintauchen 30.5 cm
177.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17863288
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/810/8 + 49/503/0
-20°C to +110°C 1 °C Total Immersion 30.5 cm
177.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17803298
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/811/8 + 49/503/0
-20°C to +150°C 1 °C Total Immersion 30.5 cm
178.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17893068
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/819/0 + 49/503/0
-10°C to +360°C 2 °C Total Immersion 30.5 cm
180.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17813118
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/809/8 + 49/503/0
-35 bis +50 °C 1 °C Total Immersion 30.5 cm
178.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17833088
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/812/8 + 49/503/0
-10°C to +210°C 1 °C Total Immersion 40.5 cm
179.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17833068
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/823/0 + 49/503/0
-1°C to 51°C 0,2 °C Total Immersion 40.5 cm
191.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17813078
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/802/9 + 49/503/0
-20°C to +110°C 0,5 °C Teilweises Eintauchen 30.5 cm
177.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17813298
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/801/8 + 49/503/0
-35 bis +50 °C 0,5 °C Teilweises Eintauchen 30.5 cm
192.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17853298
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/800/8 + 49/503/0
-10°C to +50°C 0,5 °C Teilweises Eintauchen 30.5 cm
178.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17883108
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/808/8 + 49/503/0
-10°C to +50°C 0,5 °C Total Immersion 30.5 cm
178.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17883298
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/821/0 + 49/503/0
-1°C to 51°C 0,1 °C Total Immersion 40.5 cm
192.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17873068
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/815/0 + 49/503/0
-10°C to +300°C 1 °C Teilweises Eintauchen 30.5 cm
181.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17843078
Unterlagen ansehen
Brannan™
44/850/7 + 49/503/0
-10°C to +50°C 1 °C Total Immersion 15.5 cm
177.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Spezifikation
Spezifikation
Glass
1.2 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration