Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.
Marke: Brannan™ 44/809/8 + 49/503/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Spezifikation
0°C, 20°C, 35°C | |
Total Immersion | |
Glass | |
122 °F | |
-31 °F | |
-31°F to +122°F | |
± 1.0°C at 35°C | |
1.2 cm |
UK Traceable to National Standards ISO 9001 | |
30.5 cm | |
Blauer Alkohol | |
+50°C | |
-35 °C | |
-35 bis +50 °C | |
1 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration > Temperature Range: -35°C to +50°C, Subdivisions: 1.0°C, Total Immersion, Length: 30.5 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur