Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.
Marke: Brannan™ 44/814/0 + 49/503/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Spezifikation
0°C, 100°C, 250°C | |
Teilweises Eintauchen | |
Glass | |
626 °F | |
14 °F | |
14°F to 626°F | |
± 2.0°C at 90°C | |
76 mm |
ISO 17025 UKAS | |
30.5 cm | |
Brauner Alkohol | |
+330°C | |
-10 °C | |
-10°C to +330°C | |
2 °C | |
1.2 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration > Temperature Range: -10°C to +330°C, Subdivisions: 2.0°C, Partial Immersion, Length: 30.5 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur