Learn More
Novus Biologicals™ Liver Tissue Slides (Diabetes)- Frozen
Frozen tissue slides are ideal for rapidly identifying cellular localization of RNA or protein.
Marke: Novus Biologicals™ NBP2-59070
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Species Human
- Type: Tissue
- Tissues: Liver
- Tissue Condition: Diabetes
Spezifikation
Human | |
5 | |
Tissue |
Liver Tissue Slides | |
RUO | |
Diabetes |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Liver Tissue Slides (Diabetes)- Frozen > Quantity: 5 slides
Nur für Forschungszwecke.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur