Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ BacLight™ Bacterial Viability Kits
LIVE/DEAD™ BacLight™ Bacterial Viability Kits are easy-to-use fluorescent staining kits commonly used for assessing the viability of bacterial cells. These kits provide a two-color fluorescence assay of bacterial viability using green and red fluorescent dyes for use with imaging, flow, and assays.
928.00 CHF - 1356.00 CHF
Spezifikation
Zelltyp Bakterien
Nachweisverfahren Fluoreszent
Produkttyp Bakterien-Viabilitäts-Kit
Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
Produktlinie BacLight™, LIVE/DEAD™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10093052
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
L13152
Viabilitätsassay
928.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10053312
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
L7007
Viabilitätsassay
1356.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10266712
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
L7012
Viabilitätsassay
1296.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bakterien
Bakterien-Viabilitäts-Kit
BacLight™, LIVE/DEAD™
Fluoreszent
Andere Etiketten oder Farbstoffe
Raumtemperatur
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ BacLight™ Bacterial Viability Kits