Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ BacLight™ Bacterial Viability Kits
LIVE/DEAD™ BacLight™ Bacterial Viability Kits are easy-to-use fluorescent staining kits commonly used for assessing the viability of bacterial cells. These kits provide a two-color fluorescence assay of bacterial viability using green and red fluorescent dyes for use with imaging, flow, and assays.
Marke: Invitrogen™ L13152
697.68 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
The LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability Kits are convenient and easy-to-use kits for monitoring the viability of bacterial populations based on the membrane integrity of the cell. These kits provide a two-color fluorescence assay of bacterial viability for a diverse array of bacterial genera. Cells with a compromised membrane that are dead or dying will stain red with propidium iodide, whereas cells with an intact membrane will stain green with SYTO™ 9. These kits enable researchers to differentiate between live and dead bacteria within minutes, even in mixed populations with diverse bacterial types through fluorescent imaging, flow cytometry, and microplate assays.
Dieses LIVE/DEAD Bac Light Bakterielle Viabilitätskit enthält zwei separate und vorgemessene Färbemittel in Paaren von Transferpipetten aus Polyethylen. Die Färbemittel werden in versiegelten Pipette trocken geliefert, ohne DMSO oder andere potenziell schädliche Lösungsmittel.
Analyse von Bakterien, Bakterielle Viabilität und Zytotoxizitätsanalyse, Zellanalyse, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis, Mikrobiologische Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur. Diese Färbeformulierung erfordert keine Kühlung und ist selbst unter schlechten Bedingungen chemisch stabil.
Spezifikation
Bakterien | |
Fluoreszent | |
Fluoreszenzmikroskop, Fluorometer, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluorometer, Durchflusszytometer | |
Andere Etiketten oder Farbstoffe | |
BacLight™, LIVE/DEAD™ | |
Raumtemperatur |
Bei Raumtemperatur lagern und vor Licht schützen. | |
Viabilitätsassay | |
Bakterien-Viabilitäts-Kit | |
Röhrchen | |
10 Applicator Sets kit |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30