Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Near IR (780) Viability Kit, for 633 nm excitation
Die LIVE/DEAD fixierbaren Viabilitätssets ermöglichen eine klare Bestimmung von lebenden und toten Zellen und ermöglichen eine präzisere Analyse sowohl mit der konventionellen als auch mit der spektralen Durchflusszytometrie.
228.00 CHF - 594.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren Fluoreszent
Konjugat LIVE/DEAD Fixierbarer Nahinfrarot- (780) Zellfarbstoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Produkttyp Zellviabilitätskit
Beschreibung LIVE/DEAD™ Fixierbares Nahinfrarot- (780) Viabilitätskit, für 633 nm Anregung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17324361
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
L34992
80 Assays
228.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17334361
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
L34993
200 Assays
464.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17344361
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
L34994
400 Assays
594.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Fluoreszent
Durchflusszytometrie
LIVE/DEAD™ Fixierbares Nahinfrarot- (780) Viabilitätskit, für 633 nm Anregung
Nahes IR
633/785 nm
DMSO (Dimethylsulfoxid)
LIVE/DEAD™
LIVE/DEAD Fixierbarer Nahinfrarot- (780) Zellfarbstoff
Zellviabilitätskit
Röhrchen
Eukaryotische Zellen
633 nm
Raumtemperatur
Durchflusszytometer
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Near IR (780) Viability Kit, for 633 nm excitation