Learn More
Lithium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Li in 2 % HCl, Thermo Scientific Chemicals
39.80 CHF - 119.60 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium standard solution
Namenshinweis 1 mg/ml Li in 2% HCl
Verpackung Kunststoffflasche
CAS 7439-93-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Dichte 0.53
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10286680
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
196081000
100 mL
39.80 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10388330
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
196085000
500 mL
119.60 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Lithium standard solution
Kunststoffflasche
0.53
Lösung
995 to 1005 μg/mL of Li (1+) in 2% HCl (20°C)
[Li]
6.94
CHEBI:30145
AAS
1 mg/ml Li in 2% HCl
7439-93-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Li
MFCD00134051
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Lithium
3028194
6.94
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Lithium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Li in 2 % HCl, Thermo Scientific Chemicals