Learn More
Lithium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Li in 2 % HCl, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 196081000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10286680
  • 39.80 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lithium standard solution
1 mg/ml Li in 2% HCl
Kunststoffflasche
Li
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Lithium
3028194
6.94
0.53
995 to 1005 μg/mL of Li (1+) in 2% HCl (20°C)
7439-93-2, 7647-01-0, 7732-18-5
100 mL
MFCD00134051
[Li]
6.94
CHEBI:30145
AAS
Lösung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Lithium atomic absorption standard solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.