Learn More
Lithiumnitrat, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10568620
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithiumnitrat, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10568620
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
5 kg
Artikelnummer. 10568620
Marke: Fisher Chemical L/2350/48
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-69-4
Summenformel LiNO3
Molekulargewicht (g/mol) 68.94
MDL-Nummer MFCD00011094
InChI-Schlüssel IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpureMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 600°C
Schmelzpunkt 251°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
IUPAC-Name Lithium;nitrat
Formelmasse 68.95g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen / A§
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lithiumnitrat, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical >