Learn More
Lithiumdiisopropylamid-mono-(tetrahydrofuran), 1.5-M-Lösung in Cyclohexan, AcroSeal™, ACROS Organics™
59.70 CHF - 216.90 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 123333-84-6, 110-82-7
Summenformel C10H22LiNO
Molekulargewicht (g/mol) 179.23
InChI-Schlüssel YTJXGDYAEOTOCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium diisopropylamide mono tetrahydrofuran, lithium diisopropylamide mono tetrahydrofuran complex solution, lithium;di propan-2-yl azanide;oxolane, acmc-20ehmk, lda thf, lda.thf, lithiumdiisopropylamide thf, lithium diisopropylamide thf, lithiumdiisopropylamide tetrahydrofuran, lithium diisopropylamide tetrahydorfuran
PubChem CID 10997623
IUPAC-Name lithium;di(propan-2-yl)azanide;oxolane
SMILES [Li+].CC(C)[N-]C(C)C.C1CCOC1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11975911
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
432871000
100 mL AcroSeal™ Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11985911
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
432878000
800 mL AcroSeal™ Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lithiumdiisopropylamid-mono-(tetrahydrofuran), 1.5-M-Lösung in Cyclohexan, AcroSeal™, ACROS Organics™