Learn More
Lithiumdiisopropylamid-mono-(tetrahydrofuran), 1.5-M-Lösung in Cyclohexan, AcroSeal™, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11975911
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123333-84-6, 110-82-7
Summenformel C10H22LiNO
Molekulargewicht (g/mol) 179.23
InChI-Schlüssel YTJXGDYAEOTOCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium diisopropylamide mono tetrahydrofuran, lithium diisopropylamide mono tetrahydrofuran complex solution, lithium;di propan-2-yl azanide;oxolane, acmc-20ehmk, lda thf, lda.thf, lithiumdiisopropylamide thf, lithium diisopropylamide thf, lithiumdiisopropylamide tetrahydrofuran, lithium diisopropylamide tetrahydorfuran
PubChem CID 10997623
IUPAC-Name lithium;di(propan-2-yl)azanide;oxolane
SMILES [Li+].CC(C)[N-]C(C)C.C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran)
Farbe Braun bis Orange-Gelb
Physikalische Form Liquid
Menge 100 mL
Flammpunkt −18°C
Formelmasse 179.23
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.43 to 1.65M
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.816
Dichte 0.8160g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran), 1.5M solution in cyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lithiumdiisopropylamid-mono-(tetrahydrofuran), 1.5-M-Lösung in Cyclohexan, AcroSeal™, ACROS Organics™ >