Learn More
Lithiumcarbonat, 99.99 % (Metallbasis ohne Ca), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11306817
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithiumcarbonat, 99.99 % (Metallbasis ohne Ca), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11306817
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11306817
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010734.30
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 554-13-2 | CLi2O3 | 73.89 g/mol
Stainless Steel powder is employed in pharmaceuticals, marine applications, architectural applications, medical implants, including pins, screws and orthopaedic implants like total hip and knee replacements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-13-2
Summenformel CLi2O3
Molekulargewicht (g/mol) 73.89
MDL-Nummer MFCD00011084
InChI-Schlüssel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 1310°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Lithium carbonate
Schmelzpunkt 723°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.998% (Metals basis excluding Ca)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and acid. Insoluble in acetone,ammonia and alcohol.
IUPAC-Name Dilithium; Karbonat
Formelmasse 73.9
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder
Dichte 2.11
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerT26K039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Artikelnummer010734.18,010734.30,010734.XK.1,010734.XK.2,010734.A1
ChargennummerZ18J040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2024 Artikelnummer010734.18,010734.30,010734.XK.1,010734.XK.2,010734.A1
ChargennummerY02I033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Artikelnummer010734.18,010734.30,010734.XK.1,010734.XK.2,010734.A1
ChargennummerQ27J011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2023 Artikelnummer010734.30
ChargennummerR23I048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/06/2022 Artikelnummer010746.06,010734.18,010734.30,010734.XK.2,010734.A1
Name des Produkts
Lithiumcarbonat, 99.99 % (Metallbasis ohne Ca), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >