Learn More
Lithiumcarbonat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium carbonate |
Schmelzpunkt | 720.0°C |
Namenshinweis | Extra Pure |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.999% |
Strukturformel | Li2CO3 |
Fieser | 01,606; 03,183; 04,192; 05,396 |
Merck Index | 15, 5583 |