Learn More
Lithium-Bis(trifluormethylsulfonyl)imid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11382379
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithium-Bis(trifluormethylsulfonyl)imid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382379
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11382379
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27307.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 90076-65-6 | C2F6LiNO4S2 | 287.075 g/mol
Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is used in the preparation of chiral imidazolium salt through an anion metathesis of the corresponding triflate organic electrolyte-based lithium batteries. It finds application in the preparation of rare-earth Lewis acid catalysts. It is also useful in primary and secondary lithium cells using organic liquid electrolytes and polymer batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lithium-bis(trifluoromethylsulfonyl)imid wird bei der Herstellung chiraler Imidazoliumsalze mittels Anionenmetathese des entsprechenden Triflats organischer elektrolytbasierter Lithiumbatterien verwendet. Findet Anwendung in der Herstellung von Seltenerd-Lewissäure-Katalysatoren. Ist auch in primären und sekundären Lithiumzellen mit organischen Flüssigelektrolyten und Polymerbatterien nützlich.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90076-65-6
Summenformel C2F6LiNO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 287.075
MDL-Nummer MFCD00210017
InChI-Schlüssel QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium bis trifluoromethanesulfonyl imide, lithium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, lithium bis trifluoromethanesulphonyl imide, litfsi, lithium bis trifluoromethylsulfonyl azanide, lithium bis trifluoromethylsulfonyl imide, bis trifluoromethane sulfonimide lithium salt, bistrifluoromethanesulfonimide lithium salt, lithium bis trifluoromethanesulfonyl amide, lithium triflimideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3816071
IUPAC-Name Lithium;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanid
SMILES [Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Schmelzpunkt 234°C to 238°C
Strukturformel (CF3SO2)2NLi
Menge 50 g
UN-Nummer UN2923
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 287.08
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10247644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/08/2023 Catalog NumberH27307.18,H27307.09
Chargennummer10242766 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2022 Catalog NumberH27307.18,H27307.09
Chargennummer10239073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberH27307.18,H27307.09
Chargennummer10234600 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27307.18,H27307.09
Chargennummer10222574 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27307.18,H27307.09
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Name des Produkts
Lithium-Bis(trifluormethylsulfonyl)imid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >