Learn More
Buerkle™ LiquiMobil™ Durchflussanzeige
Liefert eine präzise optische Indikation der Durchflussgeschwindigkeit von Flüssigkeiten und Gasen. Buerkle™ LiquiMobil™ Durchflussindikatoren reduzieren aufgrund der einfachen Anpassung deutlich den Wasserverbrauch in Kühlsystemen.
Marke:  Buerkle™ 8720-1005
10.48 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10369720
  • 15.55 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Durchflussindikatoren liefern eine genaue visuelle Anzeige der Fließgeschwindigkeit von Flüssigkeiten oder Gasen, die durch die Schlauchverbindungsstücke fließen. LiquiMobil-Durchflussanzeigen, hergestellt aus Styrol-Acrylonitril (SAN)-Harz, sind ideal für Kühlsysteme und tragen durch wirksamere Überwachung des Durchflusses zum verminderten Wasserverbrauch bei.
  • Für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 6 bis 11 mm
  • Druckbeständig bis maximal 2 bar
  • Länge mit Tüllen 88 mm, Höhe 40 mm, Breite 15 mm
  • Farbkodierung – Blau, Rot und Schwarz erhältlich
  • Maximale Anwendungstemperatur von LiquiMobil SAN +30 °C
Spezifikation
Spezifikation
LiquiMobil Durchflussanzeige
2 bar
150 ml/min
40 mm
15 mm
Polypropylene
Blau
Geeignet für Kühlsysteme, hilft bei der Reduzierung des Wasserverbrauchs, geeignet für Lebensmittel
88 mm
0,02 kg
Videos
  • Buerkle Flow Indicator
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Flyers
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ LiquiMobil™ Durchflussanzeige > Gewicht:0,2kg; Farbe:Blau