-
Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
-
Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
-
Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application counting
-
Sartorius Entris II Advanced Line application components
-
Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
-
Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application pipette smart test
-
Sartorius Entris II Laboratory Balances
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen mit länderspezifischer Verifizierung
38 verschiedene Modelle bieten verschiedene Vorteile wie Echtzeit-Tarierhilfe, integrierte Schutzsysteme, CalAuditTrail, ein grafisches Touch-Display und 13 integrierte Anwendungsprogramme
Brand: Sartorius BCA3202I-1CEU
2635.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Enris™ II Advanced Waagen – Qualität, Wert und Konsistenz
- Für präzise Wägeergebnisse, denen man immer wieder vertrauen kann
- Vereinfacht das Austarieren der Waage durch eingebaute Echtzeit-Tarierhilfe
- Erhöht die Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse durch integrierte Schutzsysteme
- Kontrollierter Zugriff auf die Einstellungen der Waage mit der Benutzerverwaltung
- Lückenlose Dokumentation dank CalAuditTrail
Specifications
CE-Zertifikat | |
Geprüft | |
Intuitive Grafik-Touch-Technologie | |
Glas, PBT, Edelstahl | |
≤0,9 Sekunden | |
0,2 A |
D-Sub-Stecker, 9-polig; USB UTL; USB-Gerät | |
3200 g | |
10 mg | |
Elektronische Präzisionswaagen | |
100/240 V (±10 %) | |
50/60 Hz |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
-
Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
-
Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application counting
-
Sartorius Entris II Advanced Line application components
-
Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
-
Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application pipette smart test
-
Sartorius Entris II Laboratory Balances
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.