Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Mit rotem Alkohol gefülltes Thermometer zum Eintauchen
Ein Allzweck-/Rührthermometer für zahlreiche Laboranwendungen. Fisherbrand™ Mit Alkohol gefüllte Thermometer zum Eintauchen haben zur besseren Ablesbarkeit eine weiße Rückseite.
2.80 CHF - 5.64 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Universal- |
---|---|
Thermometerfüllung | Roter Spiritus |
Produkttyp | Thermometer mit Flüssigfüllung |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Unterteilung | Art der Immersion | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Unterteilung | Art der Immersion | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11587273
|
Fisherbrand™
63/019/1 |
–20 bis 110 °C | 1 °C | Vollständig eintauchbar | 305 mm |
4.46 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11597273
|
Fisherbrand™
63/020/1 |
–20 bis 150 °C | 1 °C | Gesamt | 305 mm |
5.35 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11517283
|
Fisherbrand™
63/022/1 |
–10 bis 110 °C | 1 °C | Vollständig eintauchbar | 155 mm |
2.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11551993
|
Fisherbrand™
63/098/1 |
–10 bis 50 °C | 0,5 °C | Teilweises Eintauchen | 305 mm |
5.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
11561993
|
Fisherbrand™
63/098/2 |
–10 bis 110 °C | 1 °C | Teilweises Eintauchen | 305 mm |
4.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
11571993
|
Fisherbrand™
63/098/3 |
-10 bis +150 °C | 1 °C | Teilweises Eintauchen | 305 mm |
5.64 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
- Mit bernsteinfarbenen Graduierungen
- Nicht-rollender Aufsatz
- Verstärkte Kugel zum Rühren
Specifications
Universal- | |
Roter Spiritus | |
Thermometer mit Flüssigfüllung |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.