Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Mit rotem Alkohol gefülltes Thermometer zum Eintauchen
Ein Allzweck-/Rührthermometer für zahlreiche Laboranwendungen. Fisherbrand™ Mit Alkohol gefüllte Thermometer zum Eintauchen haben zur besseren Ablesbarkeit eine weiße Rückseite.
Marke: Fisherbrand™ 63/098/1
Beschreibung
- Mit bernsteinfarbenen Graduierungen
- Nicht-rollender Aufsatz
- Verstärkte Kugel zum Rühren
Spezifikation
Universal- | |
305 mm | |
Thermometer mit Flüssigfüllung | |
-10 °C | |
0,5 °C |
Teilweises Eintauchen | |
Roter Alkohol | |
50 °C | |
–10 bis 50 °C | |
76 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Mit rotem Alkohol gefülltes Thermometer zum Eintauchen > Temperaturbereich: -10 bis 50deg.C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur