Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ LTX Reagenz mit PLUS™ Reagenz
Lipofectamine™ LTX Reagenz mit PLUS™ Reagenz
187.00 CHF - 1428.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Zelltyp Etablierte Zelllinien, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen
Format 6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
Probentyp Plasmid-DNA, RNAi-Plasmide (shRNA, miR)
Transfection Technique Lipid-basierte Transfektion
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12343593
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A12621
0,1 mL
187.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12353563
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
15338030
0,3 ml
556.00 CHF
0.30 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10573013
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
15338100
1 ml
1428.00 CHF
1 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
Lipid-basierte Transfektion
Geeignet für hohe Durchsätze
Ja
Etablierte Zelllinien, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen
Plasmid-DNA, RNAi-Plasmide (shRNA, miR)
Transfektion
Lipofectamine™
Nasseis
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Lipofectamine™ LTX Reagenz mit PLUS™ Reagenz