Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ 3000 Transfektionsreagenz
Das Lipofectamine™ 3000-Transfektionsreagenz beruht auf unserem modernsten Lipid-Nanopartikel-Verfahren und liefert überragende Transfektion mit verbesserten und reproduzierbaren Anwendungsergebnissen.
198.00 CHF - 16810.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
---|---|
Zelltyp | Etablierte Zelllinien, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen |
Format | 6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben |
Probentyp | Plasmid-DNA, synthetische siRNA, RNAi-Plasmide (shRNA, miR) |
Transfection Technique | Lipid-basierte Transfektion |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15282465
![]() |
Invitrogen™
L3000001 |
0,1 mL |
198.00 CHF
0.10 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15292465
![]() |
Invitrogen™
L3000008 |
0,75 mL |
1196.00 CHF
0.75 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15212475
![]() |
Invitrogen™
L3000015 |
1,5 ml |
1988.00 CHF
1.50 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15222475
![]() |
Invitrogen™
L3000075 |
5 x 1,5 ml |
9680.00 CHF
7.50 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15232475
![]() |
Invitrogen™
L3000150 |
15 ml |
16810.00 CHF
15 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das Lipofectamine™ 3000-Transfektionsreagenz beruht auf unserem modernsten Lipid-Nanopartikel-Verfahren und liefert überragende Transfektion mit verbesserten und reproduzierbaren Anwendungsergebnissen.
Dieses Reagenz bietet höchste Transfektionseffizienz und verbesserte Zellviabilität für eine breite Palette schwer transfizierbarer und allgemeiner Zellen (z. B. HEK293, HeLa).Erfolgreiche Transfektion einer Vielzahl biologisch relevanter Zelltypen mit einem Reagenz, das Folgendes bietet:
- Hervorragende Leistung — Reagenz mit der höchsten Effektivität für schwer transfizierbare Zellen
- Verbesserte Zellviabilität — Schonung der Zellen, geringe Toxizität
- Vielseitig — ein einziges Reagenz für DNA, RNA und Kotransfektion
Effiziente Transfektion von schwer transfizierbaren Zellen
Das Lipofectamine 3000-Reagenz ermöglicht die effiziente Transfektion schwierig zu transfizierender Zellen und bietet somit für viele verschiedene Zellarten eine überragende Transfektion. Zu den erfolgreich transfizierten Zellarten gehören:
Fibroblast (3T3, COS-7)
Myoblast (C2C12, L6 CRL-1458)
Hepatozyt (HepG2, huh7)
Erythroleukämische Zelle (K562)
Mammakarzinom (MCF7, Hs578T)
Prostatakarzinom (LNCaP)
Lungenkarzinom (A549, NCI-H460)
Osteosarkom (U-2 OS, Saos-2)
Dickdarmkarzinom (Caco2, SW480)
Pankreaskarzinom (PANC-1)
Hautmelanom (SK-MEL-28)
Effiziente und kosteneffektive Transfektion allgemeiner Zellen
Für gängige Zelltypen ist das Lipofectamine 3000-Reagenz aufgrund seiner hohen Konzentration und geringen Verwendungsmenge kostengünstiger als andere Reagenzien. Die 1,5 ml-Größe ermöglicht bis zu 1.500 Transfektionsreaktionen (in 24-Well-Platten).
Erzielen Sie eine hervorragende Transfektionseffizienz bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer niedrigen Toxizität
Das Lipofectamine 3000-Reagenz sorgt für eine hohe Transfektionseffizienz in einem robusten dynamischen Bereich von Lipiddosen für eine schnelle und einfache Optimierung. Eine Lipiddosis mit niedriger Toxizität (0,75 μl für 24-Well-Platten) wird für Anwendungen empfohlen, bei denen eine minimale Zellunterbrechung erforderlich ist.
Ermöglichen Sie hohe Transfektionseffizienz in neuartigen Anwendungen zur Genom-Editierung
Das Lipofectamine 3000-Reagenz eignet sich für neuartige Anwendungen zur Genom-Editierung. Es erhöht durch hochgradig effiziente Transfektion die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Spaltung und Rekombination mit TALEN- oder CRISPR-Abschnitten, maximiert so letztendlich die Wirksamkeit genetischer Modifikationen und vereinfacht nachgelagerte Prozesse.
Spezifikation
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben | |
Lipid-basierte Transfektion | |
Nachhaltige Verpackung | |
Transfektionsreagenz |
Etablierte Zelllinien, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen | |
Plasmid-DNA, synthetische siRNA, RNAi-Plasmide (shRNA, miR) | |
Transfektion | |
Lipofectamine™ | |
Ja |