Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ 3000 Transfektionsreagenz
GREENER_CHOICE
Das Lipofectamine™ 3000-Transfektionsreagenz beruht auf unserem modernsten Lipid-Nanopartikel-Verfahren und liefert überragende Transfektion mit verbesserten und reproduzierbaren Anwendungsergebnissen.
Marke:  Invitrogen™ L3000150
13795.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
14432.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15232475
  • 16810.00 CHF / 15 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Etablierte Zelllinien, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen
Plasmid-DNA, synthetische siRNA, RNAi-Plasmide (shRNA, miR)
Transfektion
Lipofectamine™
15 ml
Enthält ein Fläschchen Lipofectamine™ 3000 Reagenz und ein Fläschchen P3000TM Verstärkerreagenz. Bei 2–8 °C lagern. Nicht einfrieren.
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
Lipid-basierte Transfektion
Nachhaltige Verpackung
Transfektionsreagenz
Ja
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3050088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberL3000150
Chargennummer3012798 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberL3000150
Chargennummer2447020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberL3000150
Chargennummer2502440 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberL3000150
Chargennummer2538739 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberL3000150
Name des Produkts
Invitrogen™ Lipofectamine™ 3000 Transfektionsreagenz > 15 ml