Learn More
Agilent BioTek Lionheart FX Automatisches Mikroskop
Das Lionheart FX Automatische Lebendzell-Bildgebungsgerät ist ein integratives automatisiertes Digital-Mikroskop für die Lebendzell-Mikroskopie, das Bilder erfasst und in intelligente Informationen verwandelt.
Marke: Agilent BioTek LFX-SN
Beschreibung
Mit Lionheart FX können Sie mühelos Videos aufnehmen, analysieren, mit Anmerkungen versehen und produzieren. Dieses Komplett-Mikroskopiesystem ist für die Live-Zellbildgebung mit bis zu 100-facher Luft- und Ölimmersion optimiert. Hellfeld, Farbhellfeld, Phasenkontrast und Fluoreszenzkanäle bieten maximale Unterstützung für eine Vielzahl von Bildgebungsanwendungen.- Automatisierte digitale Mikroskopie mit bis zu 100-facher Vergrößerung
- Hellfeld, Farbhellfeld, Phasenkontrast und Fluoreszenz mit Bild- und Laser-Autofokus
- Leistungsstarke Gen5 3.0-Software mit nahtloser Bilderfassung, Beschriftung, Analyse und Filmerstellung, die keine umfangreichen Schulungen erfordert
- Unterstützung von kinetischen Live-Zellassays mit Temperatur und CO2/O2 -Kontrolle, Feuchtigkeits- und Reagenzieninjektoren
- Das vollständig integrierte und kompakte Design ermöglicht eine schnelle Installation und Einrichtung
- Kann Mikrotiterplatten mit 6 bis 1536 Wells lesen
- Unterstützt Mikroskop-Objektträger, Petrischalen und Zellkulturschalen, Zellkulturkolben (T25, T75), Zählkammern (Hämozytometer), Kammerobjektträger und andere Laborartikel bis zu einer Höhe von 1.5 Zoll
Certifications
CE und TÜV
Compliance
RoHS
Spezifikation
Zellbildgebungsgerät | |
Bildgebung lebender Zellen | |
Hochleistungs-LED | |
18,3 in. | |
14 in. | |
17,9 in. | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
50/60 Hz |
16-Bit-Graustufen, Sony CCD, 1,25 Megapixel | |
LFX | |
Gen5 Mikrotiterplatten-Lesegerät und -Imager | |
46,5 cm | |
35,8 cm | |
45,5 cm | |
1 Jahr | |
110/220 V |